Lithiumnitrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO212540250EA
145
CHF
ACRO212540250
ACRO212541000
ACRO212540050
Lithiumnitrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lithium nitrate
Formel:
LiNO₃ MW: 68,95 g/mol Siedepunkt: 600 °C (760 mmHg) Melting Pt: 251 °C Dichte: 2,38 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS-Nummer: 7790-69-4 UN: 2722 ADR: 5.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |
Lithium (Li) | 9 to 11 % |