Rubidiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO193920100EA
273
CHF
ACRO193920100
Rubidiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Rubidium chloride
Formel:
RbCl MW: 120,92 g/mol Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg) Melting Pt: 718 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011187 CAS-Nummer: 7791-11-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder and/or chunks |
Titration Argentometric | 28.9 to 30.1 % (Cl) |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |