Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Biocompatible in-line filters, Upchurch Scientific®
Lieferant: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific®
Inline filters consist of a stainless steel body and two PEEK end fittings.
  • Maximum recommended flow rate of 25 ml/min for A-430 and 10 ml/min for A-431
  • Designed to connect 1/16" OD or smaller tubing
  • Pressure rated to 6000 psi (414 bar)
  • 10-32 coned threads
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
In-line filters
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
A-430 2-µm-Filterkassette, mit A-429 Fritte, biokompatibel, 7,1 µl Hubvolumen 1 554-3039
Hersteller Artikel Nummer : A-430
A-431 0,5 µm filter assembly, with A-428 end fitting, biocompatible, 5,9 µl swept volume 1 UPCHA-431
Hersteller Artikel Nummer : A-431
End fittings
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
A-428X 0,5 µm filter end fittings, black PEEK body, 5,7 µl swept volume 10 UPCHA-428X
Hersteller Artikel Nummer : A-428X
A-429x 2-µm-Filter-Endfittings, naturfarbenes PEEK-Gehäuse, 6,9 µl Hubvolumen 10 554-3038
Hersteller Artikel Nummer : A-429X
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge