Rotations-Viskosimeter V-Compact
Lieferant: Fungilab
V-Compact
616-0114EA 11180 CHF
616-0114 616-0113 616-0112
Rotations-Viskosimeter V-Compact
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
Der V-Compact ist ein Rotations-Viskosimeter auf der Grundlage der Drehmomentmessung einer Rotationsspindel in einer Probe bei festgelegter Geschwindigkeit. Er kann über Mobilgeräte wie beispielsweise Smartphones und Tablets gesteuert werden.
  • Intuitive, mehrsprachige Bedienung
  • Optionales Zubehör für niedrige Bereiche, kleine Probenvolumina, Heldal-Adapter für nicht flüssige Proben wie Gele und Pasten
  • Optionales PPR-System für Fette und einfacher Austausch der Spindeln
Die App Fungilab ist eine intuitive mobile Anwendung, mit der der Benutzer alle Funktionen des gesamten Instruments nutzen und steuern kann. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden.
Lieferumfang: Ausgestattet mit Standardspindeln, Detektorkopf, Basis, Spindelschutz, Spindelgestell, Temperaturfühler, Netzteil, Kalibrierungszertifikat, Bedienungsanleitung und Transportkoffer.