Mag-Bind® EquiPure gDNA Normalization und Library Normalization Kits
Lieferant: Omega Bio-Tek
M6423-00EA 110 CHF
OMEGM6423-00
Mag-Bind® EquiPure gDNA Normalization und Library Normalization Kits
Die Mag-Bind® EquiPure Normalization Kits werden verwendet, um gDNA- und DNA-Bibliotheken von verschiedenen DNA-Konzentrationen zu normalisieren und reinigen. Mit den Mag-Bind® Normalizer Beads und einem Bindungspuffersystem werden verschiedene Mengen an DNA einfach gebunden, gewaschen und zu einem normalisierten Endprodukt eluiert. Die magnetischen Beads haben eine begrenzte Bindekapazität und ermöglichen daher die Bindung und Eluierung einer vorher festgelegten DNA-Menge.
  • DNA-Output-Konzentrationen von ±10%
  • Keine Quantifizierung erforderlich
  • Normalisiert genomische DNA- oder NGS-Bibliotheken
Viele Hochdurchsatzanwendungen wie Sequenzierung und Genotypisierung erfordern, dass die Input-DNA-Konzentration innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt, damit sich optimale Ergebnisse erzielen lassen. Normalerweise ist ein langwieriges Verfahren der Quantifizierung, Berechnung und Konzentrationsanpassung durchzuführen, um die DNA-Proben zu normalisieren. Das Mag-Bind® EquiPure Normalizer Kit kommt völlig ohne die Quantifizierung und Anpassung von DNA aus, was Zeit und Kosten für Quantifizierung und Verbrauchsmittel spart.
Die Mag-Bind® EquiPure Normalizer Kits sind voll automatisierbar auf mehreren Liquid-Handling-Plattformen, darunter Hamilton STAR, Tecan Evo, Caliper Sciclone und Beckman Coulter Biomek Instrumente.