Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Streptavidin magnetic beads, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
Pierce
These Pierce™ streptavidin magnetic beads accelerate throughput for automated magnetic purification of biotinylated molecules.
  • Streptavidin is immobilised using leach-resistant chemistry
  • Superior quality beads with high binding capacity provide rapid and efficient biomolecule purification from complex samples
  • Stable, pre-blocked beads provide clean purification products (eg. antigen eluted in IP with biotinylated antibody) that are compatible with mass spectrometry analysis and other downstream analyses
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Streptavidin magnetic beads, 1 ml at 10 mg/ml 1 ml PIER88816
Hersteller Artikel Nummer : 88816
Streptavidin magnetic beads, 5 ml at 10 mg/ml 5 ml PIER88817
Hersteller Artikel Nummer : 88817
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping