VWR®, Deckgläser, quadratisch
Lieferant: VWR
VWR®
631-1568EA 49.8 CHF
631-1568 631-1567 631-1566 631-1571 631-1570
VWR®, Deckgläser, quadratisch
Deckgläser
Diese Deckgläser sind speziell für diagnostische Anwendungen ausgelegt.
  • Transparentes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Verpackung: In Spenderboxen mit separatem Deckel.