5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L17795.MEEA 307 CHF
L17795.ME L17795.MC L17795.03
5-Bromo-1H-indol-7-amine 97%
5-Bromo-1H-indol-7-amine
Formel: C₈H₇BrN₂
Melting Pt: 104…105 °C
MDL Number: MFCD02093961
CAS-Nummer: 374537-99-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III