N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L16739.14EA 129 CHF
L16739.14
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formel: C₇H₁₁F₄NO
MW: 201,17 g/mol
Siedepunkt: 58 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,228
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069160
CAS-Nummer: 392-63-2