Amberlite® IR-120 (H) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L14285.30EA 86.6 CHF
L14285.30 L14285.0B
Amberlite® IR-120 (H) Ionenaustauscher
Amberlite® IR-120 (H)
Dichte: 1,28
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132707
CAS-Nummer: 78922-04-0