1-(3-Chlorphenyl)-2-[(2-methyl-2-propanyl)amino]-1-propanonhydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J61105.03EA 376 CHF
J61105.03
1-(3-Chlorphenyl)-2-[(2-methyl-2-propanyl)amino]-1-propanonhydrochlorid 99%
2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride
Applications: A selective inhibitor of dopamine uptake
Formel: C₁₃H₁₉Cl₂NO
MW: 276,20 g/mol
Melting Pt: 233…234 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055209
CAS-Nummer: 31677-93-7
EINECS: 250-759-9