2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H64551.14EA 523 CHF
H64551.14 H64551.06
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin 97+%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₈N₂
MW: 120,15 g/mol
Melting Pt: 78…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659751
CAS-Nummer: 10592-27-5