4-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzoesäure 98%
|
Achtung
|
H63760.06EA
282
CHF
H63760.06
H63760.MD
4-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzoesäure 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClFNO MW: 219,55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115725 CAS-Nummer: 35112-05-1 |