4-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Achtung
H33236.06EA 246 CHF
H33236.06 H33236.03
4-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₁₃H₉ClN₂OS
MW: 276,75 g/mol
Melting Pt: 166…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01831011
CAS-Nummer: 312584-53-5