3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32169.03EA
389
CHF
H32169.03
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole
Formel:
C₇H₄ClN₃S Melting Pt: 56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03066187 CAS-Nummer: 131986-28-2 |