4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
H27097.MDEA 146 CHF
H27097.MD H27097.03
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester 95%
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Formel: C₁₄H₂₄BBrO₂
MW: 315,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037500
CAS-Nummer: 165881-36-7