S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
B23487.22EA
283
CHF
B23487.22
B23487.14
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 97%
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine
Formel:
C₅H₉NO₄S MW: 179,19 g/mol Melting Pt: ∼ 200 °C (Zersetzung) |
MDL Number:
MFCD00002614 CAS-Nummer: 638-23-3 EINECS: 211-327-5 |