Ammonium pentaborate tetrahydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
46323.36EA
142
CHF
46323.36
46323.A3
Ammonium pentaborate tetrahydrate 98%
Ammonium pentaborate tetrahydrate
Formel:
H₄B₅NO₈·4H₂O MW: 272,15 g/mol Melting Pt: 110 °C Dichte: 1,58 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13176621 CAS-Nummer: 12046-04-7 |