Messgerät für gelösten Sauerstoff, Tischmodell, Lab 745
Lieferant: SI Analytics
662-2041EA 1610 CHF
662-2041 SCOI285206460
Messgerät für gelösten Sauerstoff, Tischmodell, Lab 745
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Dieses kleine Tischmessgerät mit intuitiver Bedienung und robustem Aluminiumgehäuse eignet sich sehr gut für Schulungszwecke und Routinemessungen.
  • Bedienerfreundliches Design, numerischer Zugriffsschutz möglich
  • Grafische LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Datenlogger (4.000 Datensätze)
  • Min.-/Max.-Werte mit Datum und Uhrzeit
  • Aluminium-Tischgehäuse (IP 40/DIN EN 60529)
  • Entwickelt und hergestellt in Deutschland
Lieferumfang: Das Messgerät wird mit Netzteil geliefert.
Das Set beinhaltet zudem einen Stativ und die DO-Messzelle Ox1113T.