Sicherheitsstiefel, Schlupfform, U-Special, Original Ice
Lieferant: U-Power
114-3326EA 215 CHF
UPOWUG40024/39 UPOWUG4002438 UPOWUG40024/47 UPOWUG40024/46 UPOWUG40024/45 UPOWUG40024/44 UPOWUG40024/43 UPOWUG40024/42 UPOWUG40024/41 UPOWUG40024/40
Sicherheitsstiefel, Schlupfform, U-Special, Original Ice
100% metallfreie Sicherheitsstiefel aus extrem widerstandsfähigem, wasserabweisendem Rauleder mit einer bis 300 °C hitzebeständigen, rutschhemmenden Sohle aus Nitrilkautschuk.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Warmes, synthetisches Wollfutter
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Für nasse und kalte Bedingungen geeignet.
Farbe: Braun
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S3, SRC, HI, HRO