Reinraum-Hauben, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 668
Lieferant: DuPont
DUPOIC668BWHOBEA 339 CHF
DUPOIC668BWHOB
Reinraum-Hauben, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 668
Diese Kapuze besteht aus Tyvek®, einem Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte. Das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber beständig gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole. Es bietet eine hochwirksame Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu einer Größe von 1 µm).
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Komplette Gesichtsöffnung mit Schlaufen und Bändern
  • Verschweißte Nähte: feste Naht ist mit Bekleidungsmaterial bedeckt für einen höheren Nahtschutz und ein reduziertes Risiko des Eindringens von Flüssigkeiten und Partikeln
Ideal für den Einsatz in der Biotechnologie, Pharmaindustrie, Medizintechnik und Elektronik sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Umfang der Gesichtsöffnung: 489 mm
Seitenlänge: 444,5 mm
Breite der Unterseite: 724 mm
Zertifizierungen: (EU) 2016/425, Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Verpackung: Einzeln in einem undurchsichtigen beutel verpackt und in doppelt transparente poly-liner eingelegt. Unter reinraumbedingungen der ISO-Klasse 4 verpackt. 100 pro Schachtel.