Hochauflösende Kamera, VisiCam® HRS 14
VWR® VisiCam®
630-2671EA 2210 CHF
VWRI630-2671
Hochauflösende Kamera, VisiCam® HRS 14
CMOS-Kamera mit High-Speed-USB-Anschluss und 14-Megapixel-Farbsensor.
  • Hohe Bildrate (12 fps bei 14 MP) and stabile Bildübertragung
  • Standard-C-Mount-Anschluss
  • Software-Kompatibilität mit Twain und Directshow
  • Kompakt und staubdicht
  • Kompatibel mit Windows XP/7/8/10
Ideal für Anwendungen, die eine hohe Bildrate und eine hohe Bildqualität erfordern, wie zum Beispiel Fehleranalysen, Halbleiterinspektionen, Materialforschung, Qualitätskontrollen in Produktionslinien, Metrologie, Hellfeld-, Dunkelfeld- und Life-Science-Anwendungen. Auch empfohlen für 4K- (Ultra High Definition) Anwendungen.
Bestellinformation: Lieferung mit USB-Kabel und mehrsprachiger Software.