Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart 481
Lieferant: Erlab
captair®
135-2201EA 9930 CHF
135-2201 135-2200 132-1234 132-1210 132-1226 132-1227 132-1246 132-1202 132-1247 132-1225 132-1208 132-1209 132-1228 132-1207 132-1244 132-1200 132-1201 132-1245 132-1237 132-1238 132-1216 132-1235 132-1236 132-1219 132-1217 132-1218
Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart 481
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Filterabzüge ohne Abluftleitung
  • Erlabs einzigartige Flex Filtration kann für die meisten Laboranwendungen eingesetzt werden
  • Neue Sensoren können zur Erkennung von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd hinzugefügt werden
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Neues elektronisches Anemometer überwacht die Luftgeschwindigkeit
  • Die um 6° geneigte Frontscheibe gewährleistet optimale Sichtbarkeit und einen ergonomischen Arbeitsbereich
  • Große Öffnungen für leichten Zugang zu den Arbeiten
Die neuen Captair® Smart Filterabzüge ohne Abluftleitung sind mit einer einfachen und innovativen Kommunikationsart ausgestattet. Intelligente Technologie, eine einfache und intuitive Kommunikation durch Licht zeigt den Status des Abzugs an. Ein einfaches Lichtmuster zeigt an, ob der Luftstrom beeinträchtigt, ein Lüfter ausgefallen oder ein Filterdurchbruch aufgetreten ist.
Die zum Download verfügbare App eGuard ermöglicht dem Benutzer, den Abzug fernzusteuern und Einstellungen zu ändern und zeigt Sicherheitshinweise umgehend auf dem Smartphone, Tablet oder PC an.
  • Erlabs einzigartige Flex Filtration kann für die meisten Laboranwendungen eingesetzt werden
  • Neue Sensoren können zur Erkennung von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd hinzugefügt werden
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Neues elektronisches Anemometer überwacht die Luftgeschwindigkeit
  • Die um 6° geneigte Frontscheibe gewährleistet optimale Sichtbarkeit und einen ergonomischen Arbeitsbereich
  • Große Öffnungen für leichten Zugang zu den Arbeiten
Struktur besteht aus korrosionsbeständigem, elektroverzinktem Stahl, der mit säurebeständigem Polymer beschichtet ist; Seitenwände und Frontscheibe bestehen aus chemikalienbeständigem Acryl.
Aktivkohlefilter-Typen:
AS: Für organische Dämpfe
BE: Polyvalent für Säure- und organische Dämpfe
F: Für Formaldehyddämpfe
K: Für Ammoniakdämpfe
HP: HEPA H14-Filter für Pulver
AS: Für organische Dämpfe
Zertifizierungen: Meet AFNOR NFX 15 211/ANSI , BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (HEPA H14 and ULPA U 17 filters - CE marking.
BE: Polyvalent für Säure- und organische Dämpfe
F: Für Formaldehyddämpfe
K: Für Ammoniakdämpfe
HP: HEPA H14-Filter für Pulver
Konform mit AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 – EN 1822 (HEPA H14- und ULPA U 17-Filter) – CE-Kennzeichnung