Schutzhelme, Style 600
Lieferant: Scott Safety
Style 600
111-2236EA 22.7 CHF
111-2236 SCTS2011259 SCTS2011287
Schutzhelme, Style 600
Schutzhelme Schutzhelme
Der Style 600 ist ein robuster Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS-Polymer. Er bietet hohen Komfort und sorgt für lang anhaltenden Schutz in schwierigsten Umgebungen. Verschiedene Ausführung der Innenausstattung sind erhältlich; optional HXSPEC EN 166 „Grade B“ (120 m/s) integrierter Augenschutz mit Schlaufen für einfaches Zurückstellen und Einstellen.
  • Seitenstoßfestigkeit schützt vor seitlichen Verformungen (LD)
  • 30-mm-Euro-Steckschlitz für Zubehör, mit Höhenverstellung für bequeme Befestigung
  • Geformte Vertiefungen ermöglichen die einfache Verwendung von Gehörschutz
  • Kopfschutz aus Terylen mit Frottee-Schweißband
  • Regenablaufkanäle lassen das Wasser vom Schläfenbereich ablaufen
Gewicht: 367 to 408 g, je nach Modell
Zertifizierungen: EN 397