Halbmasken, FM1
SCTS2023539EA 90 CHF
SCTS2023539 SCTS2023538
Halbmasken, FM1
Die wiederverwendbare Halbmaske bietet mit ihrer aus Silikongummi (Flüssigsilikon) gefertigter Dichtlippe hohen Komfort und einen ausgezeichneten Sitz. Das flache Profil der Maske lässte sie einfach mit Visieren, Schutzschilden oder anderer PSA kombinieren.
  • Lässt sich leicht in andere PSA integrieren
  • Seitlicher Schlauchanschluss verbessert Tragekomfort und Gewichtsverteilung
  • Kompatible Gebläseeinheiten: Spirit, Tornado, Proflow2 120SC/120EX, 160SC/160EX & Proflow3 120EX
Zertifizierungen: EN12942 TM2
Bestellinformation: FM1 wird ohne Schlauch geliefert. Dieser muss separat bestellt werden.