Labormäntel, Howie-Stil

Lieferant: VWR Collection
113-8219EA 26.5 CHF
VWRI113-8219 VWRI113-8218 VWRI113-8215 VWRI113-8216 VWRI113-8220 VWRI113-8221
Labormäntel, Howie-Stil
Diese Labormäntel aus 65% Polyester und 35 % Baumwolle verfügen über ein schmutz- und wasserabweisendes Finish. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz und harmlosen Flüssigkeitsspritzern. Ideal für den Einsatz in nicht gefährlichen Laborumgebungen, in allgemeinen Hygienebereichen sowie in Krankenhäusern und in der Medizin.

  • Stehkragen, versetzter Druckknopfverschluss
  • Eine Mobiltelefon-Brusttasche mit verdecktem Druckknopfverschluss
  • Zwei aufgesetzte Hüfttaschen
  • Trikotmanschetten
  • Waschbar bei 60 °C

Farbe: Weiß

Länge: 110 cm
Gewicht: 245 g/m²
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR