VWR® VENTI-Line® Prime, Trockenschränke mit Umluft
Lieferant: VWR
VWR®
466-0451EA 1810 CHF
466-0451 466-0452 466-0453
VWR® VENTI-Line® Prime, Trockenschränke mit Umluft
Öfen Standard-Trockenschränke
Diese Trockenschränke mit forcierter Umluft verfügen über eine säurebeständige Innenkammer aus Edelstahl und einen Außenmantel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Alle Modelle verfügen über eine Durchführung mit 30 mm Ø, Echtzeituhr, Zeitschaltuhr, USB-Anschluss und Testergebnis-Speicherfunktion zum Abrufen von Temperaturdaten oder -ereignissen mit einem internen Speicher für bis zu 2046 Datensätze. Die Produktreihe verfügt über eine automatische Diagnosefunktion, Alarm bei Temperaturfühlerausfall, Türverriegelung, Alarm bei offener Tür und akustische und optische Temperaturalarme.
  • Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Grafikanzeige und beleuchteten Tipptasten
  • Speichert bis zu 3 Programme, jedes Programm enthält max. 3 einstellbare Rampen und 3 Temperatur-Zeit-Profile
  • Loop-Funktion bis zu 99 Mal oder endlos
  • Einstellbare Startverzögerungsfunktion (von 1 min bis 99 h 59 min)
  • Kontrollierbare Ventilator-Geschwindigkeit (10 bis 100%) und manuelle Luftklappensteuerung, 0% (geschlossen), 25%, 50%, 75%, 100% (geöffnet)
Alle Modelle verfügen über folgende Sicherheitsfunktionen: unabhängiger einstellbarer Temperaturwählwächter der Klasse 3.1 zum Schutz der Proben und des Trockenschranks sowie ein Stromausfall-Kontrollsystem (Programm wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt). Alle Prime-Trockenschränke und Inkubatoren derselben Größe können ohne zusätzliches Zubehör aufeinandergestapelt werden (mit Ausnahme der 180 L-Modelle, die nicht stapelbar sind).
Lieferumfang: Wird mit 2 Drahteinlegeböden aus Edelstahl für die Prime-Modelle 56 und 112 und 3 Einlegeböden für das Prime-Modell 180, Hersteller-Prüfzertifikat (Messung der Daten bei 105 °C), Basic Control Software zum Herunterladen von Daten aus dem internen Speicher sowie mehrsprachiger Bedienungsanleitung geliefert.