Sicherheitsverschlüsse mit Leerstandsanzeige
590-1524EA 502 CHF
VWRI590-1524
Sicherheitsverschlüsse mit Leerstandsanzeige
Diese Sicherheitsverschlüsse mit Leerstandsanzeige gewährleisten maximale Sicherheit für die Mitarbeiter im Labor und die Umgebung.
Lösungsmittel werden sicher aus der 5 l-, 10 l- und 30 l-Aluminiumverpackung extrahiert, ohne sich schädlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen auszusetzen. Die Sicherheitsverschlüsse zeigen an, wenn der Lösungsmittelvorrat zur Neige geht.
  • Empfohlen für HPLC-Systeme
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
Luftfilter und Ausgleichsventile sollten zur maximalen Sicherheit alle sechs Monate ausgewechselt werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Ausgleichsventil/Filter, entsprechenden Anschlüssen und Gewindeadapter 590-0034.