Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic
Lieferant: Brand
Dispensette® S Organic
Festes oder variables Volumen, analog einstellbar oder Digital Easy Calibration.
  • Mit oder ohne Rückdosierventil
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Drei verschiedene Modelle bezüglich der Volumeneinstellung erhältlich: Fix (festes Volumen für Standardanwendungen; einfaches Justieren mit Justierschlüssel) und Analog (analoge Volumenanzeige, schnelle Volumeneinstellung; einfaches Justieren mit Justierschlüssel)
  • Digital EASY CALIBRATION: Leicht ablesbare Digitalanzeige; Abfüllmenge lässt sich genau und reproduzierbar einstellen. Easy Calibration Technik zum sekundenschnellen Einstellen ohne Werkzeug; eine Änderung der Werkseinstellung wird automatisch angezeigt
  • DE-M-Kennzeichnung
  • Einfache Kalibrierung und Einstellung, damit eine Konformität mit ISO 9001 und den GLP-Richtlinien gewährleistet ist; eine Änderung der Werkseinstellung wird automatisch angezeigt
Die Dispensette® S Organic ist ideal zum Dosieren organischer Lösungsmittel, z. B. chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlortrifluorethan und Dichlormethan, oder Säuren wie konzentrierte HCl und HNO3 (außer HF) sowie für Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide. Für das Dispensieren von Flusssäure (HF) empfehlen wir die Verwendung der Dispensette® S Trace Analysis mit platin-iridium Ventilfeder.
Teile mit Flüssigkeitskontakt sind aus Borosilikatglas, Keramik, Tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE und PP (Kanülenverschraubung) gefertigt. Farbcode: Gelb.
* Fixvolumen nach Wahl: 2-100 ml (bitte bei Bestellung angeben)!
Bestellinformation: Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskopansaugrohr, Rückdosierventil (optional), Montageschlüssel und Adapter aus PP.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Festes Volumen, ohne Rückdosierventil
Volumen Genauigkeit Teilung Unpräzision VE Katalognummer Menge
5 ml ±0,5 % - ≤0,1 % 1 613-5340
Hersteller Artikel Nummer : 4630230
10 ml ±0,5 % - ≤0,1 % 1 613-5342
Hersteller Artikel Nummer : 4630240
2-100* ml - - - % 1 613-5344
Hersteller Artikel Nummer : 4630290
Festes Volumen, mit Rückdosierventil
Volumen Genauigkeit Teilung Unpräzision VE Katalognummer Menge
5 ml ±0,5 % - ≤0,1 % 1 613-5341
Hersteller Artikel Nummer : 4630231
10 ml ±0,5 % - ≤0,1 % 1 613-5343
Hersteller Artikel Nummer : 4630241
2-100* ml - - - % 1 613-5345
Hersteller Artikel Nummer : 4630291
Analog einstellbar, ohne Rückdosierventil
Volumen Genauigkeit Teilung Unpräzision VE Katalognummer Menge
0,5 - 5 ml ±0,5 % 0,1 ml ≤0,1 % 1 613-5330
Hersteller Artikel Nummer : 4630130
1,0 - 10 ml ±0,5 % 0,5 ml ≤0,1 % 1 613-5332
Hersteller Artikel Nummer : 4630140
2,5 - 25 ml ±0,5 % 0,5 ml ≤0,1 % 1 613-5334
Hersteller Artikel Nummer : 4630150
5 - 50 ml ±0,5 % 1,0 ml ≤0,1 % 1 613-5336
Hersteller Artikel Nummer : 4630160
10 - 100 ml ±0,5 % 1,0 ml ≤0,1 % 1 613-5338
Hersteller Artikel Nummer : 4630170
Analog einstellbar, mit Rückdosierventil
Volumen Genauigkeit Teilung Unpräzision VE Katalognummer Menge
0,5 - 5 ml ±0,5 % 0,1 ml ≤0,1 % 1 613-5331
Hersteller Artikel Nummer : 4630131
1,0 - 10 ml ±0,5 % 0,2 ml ≤0,1 % 1 613-5333
Hersteller Artikel Nummer : 4630141
2,5 - 25 ml ±0,5 % 0,5 ml ≤0,1 % 1 613-5335
Hersteller Artikel Nummer : 4630151
5,0 - 50 ml ±0,5 % 1,0 ml ≤0,1 % 1 613-5337
Hersteller Artikel Nummer : 4630161
10 - 100 ml ±0,5 % 1,0 ml ≤0,1 % 1 613-5339
Hersteller Artikel Nummer : 4630171
Digital, ohne Rückdosierventil
Volumen Genauigkeit Teilung Unpräzision VE Katalognummer Menge
0,5 - 5 ml ±0,5 % 0,02 ml ≤0,1 % 1 613-5346
Hersteller Artikel Nummer : 4630330
1,0 - 10 ml ±0,5 % 0,05 ml ≤0,1 % 1 613-5348
Hersteller Artikel Nummer : 4630340
2,5 - 25 ml ±0,5 % 0,1 ml ≤0,1 % 1 613-5350
Hersteller Artikel Nummer : 4630350
5,0 - 50 ml ±0,5 % 0,2 ml ≤0,1 % 1 613-5352
Hersteller Artikel Nummer : 4630360
Digital, mit Rückdosierventil
Volumen Genauigkeit Teilung Unpräzision VE Katalognummer Menge
0,5 - 5 ml ±0,5 % 0,02 ml ≤0,1 % 1 613-5347
Hersteller Artikel Nummer : 4630331
1,0 - 10 ml ±0,5 % 0,05 ml ≤0,1 % 1 613-5349
Hersteller Artikel Nummer : 4630341
2,5 - 25 ml ±0,5 % 0,1 ml ≤0,1 % 1 613-5351
Hersteller Artikel Nummer : 4630351
5,0 - 50 ml ±0,5 % 0,2 ml ≤0,1 % 1 613-5353
Hersteller Artikel Nummer : 4630361
Flaschen, braun, unbeschichtet, für Dispenser
Kapazität Gewinde Ø-A Höhe B×T×H Typ Bezeichnung VE Katalognummer Menge
100 ml GL 32 - mm 125 mm 50×50×125 mm - Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 100 ml, Gewinde GL 32 1 215-3840
Hersteller Artikel Nummer : 704012
250 ml GL 32 - mm 160 mm 65×65×160 mm - Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 250 ml, Gewinde GL 32 1 215-3841
Hersteller Artikel Nummer : 704014
500 ml GL 32 - mm 195 mm 80×80×195 mm - Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 500 ml, Gewinde GL 32 1 215-3842
Hersteller Artikel Nummer : 704016
1000 ml GL 45 - mm 230 mm 95×95×230 mm - Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 1000 ml, Gewinde GL 45 1 215-3843
Hersteller Artikel Nummer : 704018
2500 ml GL 45 140 mm 300 mm - mm 05 Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 2500 ml, Gewinde GL 45 1 215-3844
Hersteller Artikel Nummer : 704020
Flaschen, braun, beschichtet, für Dispenser
Kapazität Gewinde Ø-A Höhe B×T×H Bezeichnung VE Katalognummer Menge
100 ml GL 32 - mm 125 mm 50×50×125 mm Gewindeflasche, braun, beschichtet, 100 ml, Gewinde GL 32 1 215-3835
Hersteller Artikel Nummer : 704002
250 ml GL 32 - mm 160 mm 65×65×165 mm Gewindeflasche, braun, beschichtet, 250 ml, Gewinde GL 32 1 215-3836
Hersteller Artikel Nummer : 704004
500 ml GL 32 - mm 195 mm 80×80×195 mm Gewindeflasche, braun, beschichtet, 500 ml, Gewinde GL 32 1 215-3837
Hersteller Artikel Nummer : 704006
1000 ml GL 45 - mm 230 mm 95×95×230 mm Gewindeflasche, braun, beschichtet, 1000 ml, Gewinde GL 45 1 215-3838
Hersteller Artikel Nummer : 704008
2500 ml GL 45 140 mm 300 mm - mm Gewindeflasche, braun, beschichtet, 2500 ml, Gewinde GL45 1 215-3839
Hersteller Artikel Nummer : 704010
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Dosierkanüle, mit Rückdosierventil, Form: feine Spitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 1,2,5 und 10 ml 1 613-5212
Hersteller Artikel Nummer : 708102
Dosierkanüle, mit Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 5 und 10 ml 1 613-5213
Hersteller Artikel Nummer : 708104
Dosierkanüle, mit Rückdosierventil, Form: feine Spitze, 135 mm Länge, für Dispensette S 25,50 und 100 ml 1 613-5214
Hersteller Artikel Nummer : 708106
Dosierkanüle, mit Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 135 mm Länge, für Dispensette S 25,50 und 100 ml 1 613-5215
Hersteller Artikel Nummer : 708109
Dichtung für Ventilblock, PTFE 1 613-3854
Hersteller Artikel Nummer : 704486
Dosierkanüle, mit Rückdosierventil, Form: feine Spitze, 135 mm Länge, für Dispensette S Organic 25,50 und 100 ml 1 613-5217
Hersteller Artikel Nummer : 708116
Dosierkanüle, mit Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 105 mm Länge, für Dispensette S Organic 5 und 10 ml 1 613-5216
Hersteller Artikel Nummer : 708114
Dosierkanüle, mit Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 135 mm Länge, für Dispensette S Organic 25,50 und 100 ml 1 613-5218
Hersteller Artikel Nummer : 708119
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: feine Spitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 1,2,5 und 10 ml 1 613-5200
Hersteller Artikel Nummer : 708002
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: feine Spitze, 135 mm Länge, für Dispensette Organic 25,50 und 100 ml 1 613-5207
Hersteller Artikel Nummer : 708016
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: feine Spitze, 135 mm Länge, für Dispensette S 25,50 und 100 ml 1 613-5202
Hersteller Artikel Nummer : 708006
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standard Spitze, 105 mm Länge, für Dispensette S 5 und 10 ml 1 613-5201
Hersteller Artikel Nummer : 708005
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 105 mm Länge, für Dispensette S Organic 5 und 10 ml 1 613-5205
Hersteller Artikel Nummer : 708014
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standard Spitze, 135 mm Länge, für Dispensette S 25,50 und 100 ml 1 613-5203
Hersteller Artikel Nummer : 708008
Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil, Form: Standardspitze, 135 mm Länge, für Dispensette S Organic 25,50 und 100 ml 1 613-5208
Hersteller Artikel Nummer : 708019
Flaschenständer, PP (Basis: 220×160 mm) mit Stativstab 325 mm lang 1 613-1763
Hersteller Artikel Nummer : 704275
Flexible Entladungsröhre mit Rückführventil, PTFE, gewickelt, Länge ca. 800 mm, mit Sicherheitsgriff, für Dispensette® S/S Organic 2,5 +10 ml (nicht geeignet für Flusssäure) 1 613-5221
Hersteller Artikel Nummer : 708132
Flexible Entladungsröhre mit Rückführventil, PTFE, gewickelt, Länge ca. 800 mm, mit Sicherheitsgriff, für Dispensette® S/S Organic 25,50 +100 ml (nicht geeignet für Flusssäure) 1 613-5222
Hersteller Artikel Nummer : 708134
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 125-240 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml 1 613-5195
Hersteller Artikel Nummer : 708212
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 170-330 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 25,50 und 100 ml 1 613-5198
Hersteller Artikel Nummer : 708218
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 195-350 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml 1 613-5196
Hersteller Artikel Nummer : 708214
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 250-480 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml 1 613-5197
Hersteller Artikel Nummer : 708216
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 250-480 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 25,50 und 100 ml 1 613-5199
Hersteller Artikel Nummer : 708220
Teleskopansaugrohr, FEP, passt sich an verschiedene Flaschenhöhen an, Länge 70-140 mm für Dispensette® S/Dispensette® Organic 1,2,5 und 10 ml 1 613-5194
Hersteller Artikel Nummer : 708210
Trockenrohr und Dichtung, ohne Granulat 1 613-3444
Hersteller Artikel Nummer : 707930
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge