Sie suchten nach: Probengefäße für Analyser
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: PS, klar
Lieferant: Brand
Beschreibung: PS, klar
Lieferant: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beschreibung: Cups made of PS for auto analyser.
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is sui...
Artikel-Nr: (SIMPB720-8)
Lieferant: Simport Scientific
Hersteller Artikel Nummer : B720-8
Beschreibung: These analyser cups are made of PS.
UOM: 1 * 10.000 ST
Lieferant: PerkinElmer
Beschreibung: Disposable.
Lieferant: RATIOLAB
Beschreibung: Made of clear PS.
Artikel-Nr: (720-0812)
Lieferant: KARTELL
Hersteller Artikel Nummer : 936
Beschreibung: PS mit PE Deckel. Markierung bei 10 und 20 ml.
UOM: 1 * 200 ST
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: PS, clear.
Artikel-Nr: (DELT200103)
Lieferant: DELTALAB
Hersteller Artikel Nummer : 200103
Beschreibung: Single use PS cups suitable for cell counting.
UOM: 1 * 1.000 ST
Lieferant: DELTALAB
Beschreibung: Cups made of PS.
Artikel-Nr: (391-3720)
Lieferant: Greiner Bio-One
Hersteller Artikel Nummer : 668102_1250
Beschreibung: Cups made of PS.
UOM: 1 * 1.250 ST
Artikel-Nr: (SIMPB720-40)
Lieferant: Simport Scientific
Hersteller Artikel Nummer : B720-40
Beschreibung: PE, translucent.
UOM: 1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (METN30027447)
Lieferant: Mettler - Toledo
Hersteller Artikel Nummer : 30027447
Beschreibung: Sample cup, Aluminium sample cups, 2,8 mm, for dropping point systems
UOM: 1 * 50 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom