Gasleckdetektor
Lieferant: PerkinElmer
PERCN9306089EA 2080 CHF
PERCN9306089
Gasleckdetektor
Lecksuchsysteme Gas-Lecksuchsysteme
Der tragbare Leckdetektor ist speziell für den Einsatz mit Gaschromatographiesystemen (GC-Systemen) konzipiert. Er erkennt kleinste Lecks beliebiger Gase, die eine sich von Luft unterscheidende Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
  • Robuste seitlich angeordnete Griffe für zusätzliche Haltbarkeit
  • Automatische Abschaltfunktionen
  • Optimierter Proben-Flussweg
  • Ein Leck wird sowohl durch eine LED-Anzeige als auch durch ein akustisches Warnsignal angezeigt
Der Referenz-Gaseinlass saugt Luft an, die für den Vergleich mit der in die Probensonde angesaugten Luft benötigt wird.
Detektierbare Gase: Helium, Stickstoff, Argon, Kohlendioxid, Wasserstoff.