Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HLAA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-123]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against native HLA Class I.

Type: Primary
Antigen: HLAA
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-123
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Bovine, Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOMAB3854
Hersteller Artikel Nummer : MAB3854
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol HLAA
Reaktivität Human, Bovine
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone MEM-123
Wirt Mouse
Isotyp IgG3
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Gene ID 3105|3133|3134|3135
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Native purified HLA Class I from African Green Monkey COS-7 cells.
Storage buffer TBS, pH 8.0 (15 mM sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge