Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-IGF2R Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-238]
Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant IGF2R.
Type: Primary
Antigen: IGF2R
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-238
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOMAB3860
Hersteller Artikel Nummer : MAB3860
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol IGF2R
Antigen name Insulin-like Growth Factor 2 Receptor
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone MEM-238
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms insulin like growth factor 2 receptor, CD222, MPRI, CIMPR, M6P-R, MPR300, MPR1, M6P/MPR 300, CI-M6PR
Gene ID 3482
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant protein corresponding to human IGF2R.
Storage buffer PBS, pH 7,4 (15 mM sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C. Do not freeze. Avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge