Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody [clone: IN-05]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against native insulin.

Type: Primary
Antigen: INS
Clonality: Monoclonal
Clone: IN-05
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Pig



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOMAB3863
Hersteller Artikel Nummer : MAB3863
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol INS
Antigen name Insulin
Reaktivität Pig, Bovine, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone IN-05
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms IDDM1, IRDN, MODY10, IDDM2, IDDM, ILPR
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Native purified porcine insulin.
Storage buffer PBS, pH 7,4 (15 mM sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C. Do not freeze.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge