Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody [clone: BU15]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against native ITGAX.

Type: Primary
Antigen: ITGAX
Clonality: Monoclonal
Clone: BU15
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Monkey



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOMAB3864
Hersteller Artikel Nummer : MAB3864
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol ITGA10
Antigen name Integrin Alpha 10
Reaktivität Dog, Monkey, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone BU15
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms CD11 antigen-like family member C, AI449405, integrin aX, Cd11c, integrin alpha-X, Cr4, ITGAX, N418
Gene ID 3687
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Native purified ITGAX from human dendritic cells of synovial fluid.
Storage buffer PBS, pH 7,4 (15 mM sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge