Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-65]
Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against native CD2.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 μl in human blood cells 100 μl in whole blood or 10^6 cells in a suspension)
Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-65
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 Reactions 100 Tests ABNOMAB4558
Hersteller Artikel Nummer : MAB4558
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CD2
Antigen name CD2 molecule
Reaktivität Human
Konjugation PE (Phycoerythrin)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone MEM-65
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms T11, SRBC, erythrocyte receptor, T-cell surface antigen T11, LFA-2, LFA-3 receptor, rosette receptor, lymphocyte-function antigen-2, sheep red blood cell receptor, Leu-5
Gene ID 914
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Native purified CD2 from human peripheral T cells.
Storage buffer PBS (0,2% BSA, 15 mM sodium azide)
Lagertemperatur Store in the dark at 4 °C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge