Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-85]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against native CD44.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:1000

Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-85
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOMAB4564
Hersteller Artikel Nummer : MAB4564
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol CD44
Antigen name CD44 molecule (Indian blood group)
Reaktivität Human
Konjugation Biotin
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone MEM-85
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms CSPG8, HUTCH-I, HCELL, ECMR-III, CDW44, IN, MDU3, MC56, MDU2, Pgp1, LHR, MIC4
Gene ID 960
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Native purified CD44 from leukocytes of patient suffering from LGL-type leukaemia.
Storage buffer PBS, pH 7,2 (15 mM sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge