Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: MEM-85]
Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against native CD44.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 μl in human blood cells 100 μl in whole blood or 10^6 cells in a suspension)
Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-85
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 Reactions 100 µl ABNOMAB4568
Hersteller Artikel Nummer : MAB4568
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CD44
Antigen name CD44 molecule (Indian blood group)
Reaktivität Human
Konjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone MEM-85
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms HUTCH-I, MIC4, CDW44, MC56, ECMR-III, MDU3, MDU2, HCELL, IN, LHR, Pgp1, CSPG8
Gene ID 960
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Native purified CD44 from leukocytes of patient suffering from LGL-type leukaemia.
Storage buffer PBS (0,2% BSA, 15 mM sodium azide)
Lagertemperatur Store in the dark at 4 °C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge