Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Melanoma, gp100 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NKI-beteb]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ; Immunofluorescence: 1-2μg/ml; Immunochemistry: 1-2μg/ml

Type: Primary
Antigen: Melanoma, gp100
Clonality: Monoclonal
Clone: NKI-beteb
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Horse, Human,



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBI138569-100
Hersteller Artikel Nummer : 138569-100
20 µg 20 µG USBI138569-20
Hersteller Artikel Nummer : 138569-20
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name Melanoma gp100
Reaktivität Human, Horse Horse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone NKI-beteb
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b kappa
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Konzentration ~0,2 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Membranes from a human melanoma metastasis
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge