Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Keratin, HMW Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34bE12]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:50-1:100; Western Blot: 1:100-1:200; Immunoprecipitation: 5-10μl/500 μg; Immunochemistry: 1:100-1:200

Type: Primary
Antigen: Keratin, HMW
Clonality: Monoclonal
Clone: 34bE12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat,



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
- 100 µl USBI138562
Hersteller Artikel Nummer : 138562
100 μl 100 µl USBI138562-100
Hersteller Artikel Nummer : 138562-100
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name Keratin, HMW
Reaktivität Rat, Mouse, Human Human, Rat, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 34bE12
Wirt Mouse
Isotyp IgG1 kappa
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Format Supernatant
Cross adsorption No
Immunogen Solublized keratin extract from human stratum corneum
Form liquid
Storage buffer 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge