Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Mouse Anti-Human Monoclonal Antibody (Unconjugated)

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 μg/ml; Immunoprecipitation: 1-2μg/500 μg; Immunochemistry: 0.5-1 μg/ml

Type: Secondary
Antigen: kappa chain
Clonality: Monoclonal
Clone: L1C1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human,



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBI138557-100
Hersteller Artikel Nummer : 138557-100
20 µg 20 µG USBI138557-20
Hersteller Artikel Nummer : 138557-20
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IGKC
Antigen name Kappa Light Chain
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Secondary
Clone L1C1
Wirt Mouse
Isotyp IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Konzentration ~0,2 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen B lymphoma cells
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge