Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: GA-5]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 μg/ml; ; Immunofluorescence: 1-2μg/ml; Immunochemistry: 0.5-1 μg/ml; Immunoprecipitation: 1-2μg/500 μg

Type: Primary
Antigen: Glial Fibrillary Acidic Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: GA-5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat,



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
20 µg 20 µG USBI138553-20
Hersteller Artikel Nummer : 138553-20
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol GFAP
Antigen name Glial fibrillary acidic protein
Reaktivität Rat, Human, Mouse, Pig, Bovine, Rabbit, Chicken Rat, Pig, Rabbit, Mouse, Chicken, Bovine, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone GA-5
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Konzentration ~0,2 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen GFAP isolated from pig spinal cord
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge