Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: VU-1D9]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ; Immunofluorescence: 1-2μg/ml; Western Blot: 0.5-1 μg/ml; Immunoprecipitation: 1-2μg/500 μg; Immunochemistry: 0.5-1 μg/ml

Type: Primary
Antigen: EpCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: VU-1D9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human,



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
20 µg 20 µG USBI138543-20
Hersteller Artikel Nummer : 138543-20
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol EpCAM
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone VU-1D9
Wirt Mouse
Isotyp IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Konzentration ~0,2 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Small cell lung carcinoma cells
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge