Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Cytokeratin, HMW Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE-3]
Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ;Western Blot: 0.5-1 μg/ml; Immunofluorescence: 1-2μg/ml; Immunochemistry: 0.5-1 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin, HMW
Clonality: Monoclonal
Clone: AE-3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Bovine, Dog, Chicken, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat,
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBI138537-100
Hersteller Artikel Nummer : 138537-100
20 µg 20 µG USBI138537-20
Hersteller Artikel Nummer : 138537-20
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen name Cytokeratin, HMW
Reaktivität Rabbit, Dog, Chicken, Human, Bovine, Monkey, Rat, Mouse Rat, Dog, Monkey, Human, Rabbit, Mouse, Chicken, Bovine Monkey, Chicken, Mouse, Bovine, Dog, Human, Rat, Rabbit
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone AE-3
Wirt Mouse
Isotyp IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Konzentration ~0,2 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Human epidermal keratin
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge