Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-CD79a Mouse Monoclonal Antibody [clone: JCB117]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:50-1:100; Western Blot: 1:100-1:200; Immunochemistry: 1:100-1:200; Immunoprecipitation: 5-10μl/500 μg

Type: Primary
Antigen: CD79a
Clonality: Monoclonal
Clone: JCB117
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human,



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
- 100 µl USBI138527
Hersteller Artikel Nummer : 138527
100 μl 100 µl USBI138527-100
Hersteller Artikel Nummer : 138527-100
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol CD79A
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone JCB117
Wirt Mouse
Isotyp IgG1 kappa
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Amino acid number 202 to 216
Format Supernatant
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide corresponding to aa202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) from human CD79a.
Sequence GTYQDVGSLNIADVQ
Form liquid
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge