Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CD75s Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN-1]
Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:25-1:50; Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: CD75s
Clonality: Monoclonal
Clone: LN-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human,
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
- 500 µl USBI138526
Hersteller Artikel Nummer : 138526
100 μl 100 µl USBI138526-100
Hersteller Artikel Nummer : 138526-100
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CD75S
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone LN-1
Wirt Mouse
Isotyp IgM kappa
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Format Supernatant
Cross adsorption No
Immunogen Nuclei from pokeweed mitogen stimulated peripheral blood lymphocytes
Form liquid
Storage buffer 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge