Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CD57 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HNK-1]
Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50-1:100; Western Blot: 1:100-1:200; Immunofluorescence: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: CD57
Clonality: Monoclonal
Clone: HNK-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human,
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
- 100 µl USBI138523
Hersteller Artikel Nummer : 138523
100 μl 100 µl USBI138523-100
Hersteller Artikel Nummer : 138523-100
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CD57
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone HNK-1
Wirt Mouse
Isotyp IgM kappa
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Format Supernatant
Cross adsorption No
Immunogen Human peripheral blood mononuclear cells
Form liquid
Storage buffer 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping