Lumitester™ PD-30
SCIL1402653EA
2860
CHF
SCIL1402653
Lumitester™ PD-30
Der Lumitester™ PD-30 misst den Hygienestatus in Sekunden und ermittelt vor Ort Mikroorganismen oder organische Rückstände. Das äußerst kompakte Gerät wiegt nur 235 g (einschließlich Batterie und Beutel). Abstreichen und messen, das war‘s schon. Die Messdauer beträgt nur 8 Sekunden. Alle Kontaminationen organischer Basis werden nachgewiesen. Am besten geeignet für die Kontrolle von Sauberkeit in Produktionsstätten und die Kontrolle der Sauberkeit und Hygiene bei der Ausbildung von Küchenpersonal. Mangelhafte Sauberkeit wird schnell vor Ort identifiziert, wodurch Zwischenfälle vermieden werden können, indem eine erneute Reinigung zur Behebung des Mangels veranlasst wird. Diese zuverlässige Überwachung von Flüssigkeiten sowie trockenen und feuchten Oberflächen erhält seine erhöhte Empfindlichkeit durch patentierte Messsysteme für ATP und AMP. Die Messung erfolgt in RLU (relative Lichteinheiten), der Datenaustausch erfolgt über eine USB-Schnittstelle am PC, wo die Daten graphisch ausgewertet und die Ergebnisse festgehalten werden können. Die Anzeige kann in 8 verschiedenen Sprachen dargestellt werden. Ein Temperaturkompensationsprogramm sorgt für stabile Messungen zwischen 10 - 40 °C. Definierbare Schwellwerte ermöglichen individuelle Überwachungskontrollpunkte und das Gerät kann für eine zertifizierte Neukalibrierung für Prüfzwecke eingesendet werden. Die auf Excel basierende Software wurde für den internationalen Gebrauch konzipiert und ist einfach zu bedienen. 2000 Speicherplätze, 200 Modi und Autokalibrierung sowie eine interne Überprüfung der Sauberkeit der Messkammer. Mit CE-Kennzeichnung und gemäß ISO 9001 hergestellt.
LuciPac Pen/Lucipac Pen AQUA: Versiegelte, bruchsichere Pads, anwendbar bei Flüssigkeiten sowie trockenen und feuchten Oberflächen. Die Pads können einzeln aus der verschließbaren Verpackung entnommen werden (5× 20 Pads) und sind bei Raumtemperatur äußerst stabil (Haltbarkeit von bis zu einem Jahr bei Temperaturen von 2–8 °C). Patentierte, simultane Messung von AMP und ATP führt zu einer optimalen Empfindlichkeit. Detergenzien-tolerante Enzyme: keine Störungen durch Rückstände von Reinigungsmitteln.
LuciPac Pen/Lucipac Pen AQUA: Versiegelte, bruchsichere Pads, anwendbar bei Flüssigkeiten sowie trockenen und feuchten Oberflächen. Die Pads können einzeln aus der verschließbaren Verpackung entnommen werden (5× 20 Pads) und sind bei Raumtemperatur äußerst stabil (Haltbarkeit von bis zu einem Jahr bei Temperaturen von 2–8 °C). Patentierte, simultane Messung von AMP und ATP führt zu einer optimalen Empfindlichkeit. Detergenzien-tolerante Enzyme: keine Störungen durch Rückstände von Reinigungsmitteln.
- Extrem einfache und sichere Bedienung
- Patentierte, simultane Messung von AMP und ATP für eine erhöhte Empfindlichkeit
- Patentierte und Detergenzien-tolerante Luciferase für korrekte Ergebnisse
- Die patentierte Zirkulationstechnologie erhöht die Stabilität der Lumineszenz und vergrößert das Signal
- Extrem schnelle und präzise Messmethode
Lieferumfang: Der Lumitester™ PD-30 wird mit Transportbeutel, Halter, 2 Alkalibatterien, Reinigungsbürste, Handschlaufe, Kurzanleitung und CD-ROM mit PC-Auswertungssoftware geliefert
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Inquire for Price
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart