VWR®, Mehrzweck-Sammel- und Aufbewahrungsschale
Lieferant: VWR
VWR®
216-1492EA 113 CHF
216-1492
VWR®, Mehrzweck-Sammel- und Aufbewahrungsschale
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
Blaues Kunststofftablett mit weißem Einsatz.
  • Nimmt eine hohe Probenzahl auf und ist dennoch leicht zu tragen
  • Zur Lagerung in einem Kühlschrank von durchschnittlicher Größe
  • Verschleißarm und flexibel
  • Großer integrierter Etikettenhalter für klare und einfache Identifizierung
  • Reinigung mit gängigen Desinfektionsmitteln und Germiziden
Für klinische Proben. Bestens geeignet für Transport und Lagerung allgemeiner Laborartikel. Leicht und robust. Fasst bis zu 24 volle Probenbehälter mit bis zu 58 mm Durchmesser, wenn der Einsatz verwendet wird. Durch den herausnehmbaren Einsatz kann die äußere Schale für die Lagerung oder den Transport von Laborprodukten verwendet werden. Mit anderen Schalen bis zu vier Einheiten hoch stapelbar.