Anstoßkappen, First Base 3 Winter, hohe Sichtbarkeit
Lieferant: Scott Safety
First Base 3 Winter
111-2259EA 0 CHF
111-2259 111-1867
Anstoßkappen, First Base 3 Winter, hohe Sichtbarkeit
Schutzhelme Anstoßkappen
Praktischer Stoßschutz für den Innen- und Außenbereich. Mit First Base 3 Winter bleiben Arbeiter bei kalter und nasser Witterung warm und trocken.
  • Wasserdichtes und atmungsaktives Außenmaterial hält Nässe ab, ohne zu Überhitzung zu führen
  • Rundum laufende (360 Grad) reflektierende Streifen sorgen bei allen Lichtverhältnissen für gute Sichtbarkeit
  • Flexible ABS-Schale zum Schutz vor Stoß- und anderen Verletzungen des Kopfes
  • Ein stilvolles und praktisches Kappendesign sorgt beim Träger für hohe Akzeptanz
Farbe: warnschutzgelb oder warnschutzorange
Zertifizierungen: EN 812: A1, einschließl. −30 °C; EN 471 (Material wurde gegen Absatz 5.1, 5.2 getestet); EN (V) 343 (Schutz gegen widrige Witterungsbedingungen)